3',5'-Dimetilacetofenona ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
L15480.03 L15480.06
L15480.03EA 55.9 EUR
L15480.03 L15480.06
3',5'-Dimetilacetofenona ≥97%
3',5'-Dimetilacetofenona
Purity: 97% CAS No.: 5379-16-8 Molecular Formula: C10H12O Formula Weight: 148.21 Flash Point: 93°(199°F) Refractive Index: 1.5280 Odour: Characteristic Melting Point: ca 20° Boiling Point: 238° Beilstein Reference: 2240987 MDL No.: MFCD01075693
Formula: C₁₀H₁₂O
Pto. Ebullición: 238 °C
Pto. de fusión: ∼ 20 °C
Densidad: 0,988
Pto. de inflamación: 93 °C (199 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01075693
Núm. CAS: 5379-16-8