2,3-Dimetilfurano ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L15705.03
L15705.06
L15705.03EA
44.1
EUR
L15705.03
L15705.06
2,3-Dimetilfurano ≥99%
2,3-Dimetilfurano
Purity: 99%
CAS No.: 14920-89-9
Molecular Formula: C6H8O
Formula Weight: 96.13
Flash Point: -1°(30°F)
Refractive Index: 1.4430
Boiling Point: 42°/15mm
Beilstein Reference: 104572
UN No.: 1992
MDL No.: MFCD00153893
Formula:
C₆H₈O Pto. Ebullición: 42 °C (115 mmHg) Densidad: 0,910 Pto. de inflamación: –1 °C (30 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00153893 Núm. CAS: 14920-89-9 UN: 1992 ADR: 3,II |