2,2'-Metiliminodietanol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
N-Metildietanolamina, MDEA
L15712.36
L15712.22
L15712.36EA
60.6
EUR
L15712.36
L15712.22
2,2'-Metiliminodietanol ≥98%
2,2'-Metiliminodietanol
Purity: 98+%
CAS No.: 105-59-9
Molecular Formula: C5H13NO2
Formula Weight: 119.17
Flash Point: 127°(260°F)
Refractive Index: 1.4690
Odour: Light
Melting Point: -21°
Boiling Point: 243°
Beilstein Reference: 1734441
MDL No.: MFCD00002848
Formula:
H₃CN(CH₂CH₂OH)₂ MW: 119.16 g/mol Pto. Ebullición: 243 °C Pto. de fusión: –21 °C Densidad: 1.040 Pto. de inflamación: 127 °C (260 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002848 Núm. CAS: 105-59-9 EINECS: 203-312-7 |