3-(Hidroximetil)indol ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
3-Indolmethanol, 3-Indolcarbinol, (1H-Indol-3-yl)methanol, Indole-3-methanol, (Indole-3-yl)methanol, 3-Indolemethanol, Indole-3-carbinol
L15762.03
L15762.06
L15762.03EA
27.7
EUR
L15762.03
L15762.06
3-(Hidroximetil)indol ≥97%
3-(Hidroximetil)indol
Purity: 97%
CAS No.: 700-06-1
Molecular Formula: C9H9NO
Formula Weight: 147.18
Melting Point: 96-99°
Beilstein Reference: 121323
Formula:
C₉H₉NO MW: 147.18 g/mol Pto. de fusión: 96…99 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005632 Núm. CAS: 700-06-1 EINECS: 211-836-2 |