5-Metiltiazol ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
L15879.06 L15879.14
L15879.06EA 207 EUR
L15879.06 L15879.14
5-Metiltiazol ≥97%
5-Metiltiazol
Purity: 97% CAS No.: 3581-89-3 Molecular Formula: C4H5NS Formula Weight: 99.16 Flash Point: 42°(107°F) Refractive Index: 1.5280 Odour: Stench Boiling Point: 141-142° Beilstein Reference: 104674 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00005335
Formula: C₄H₅NS
MW: 99,16 g/mol
Pto. Ebullición: 141…142 °C
Pto. de fusión: –40,4 °C
Densidad: 1,120
Pto. de inflamación: 42 °C (107 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005335
Núm. CAS: 3581-89-3
ADR: 3,III