2,6-Dibromonaftaleno ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L16134.03
L16134.06
L16134.14
L16134.03EA
69
EUR
L16134.03
L16134.06
L16134.14
2,6-Dibromonaftaleno ≥99%
2,6-Dibromonaftaleno
Purity: 99%
CAS No.: 13720-06-4
Molecular Formula: C10H6Br2
Formula Weight: 285.97
Melting Point: 162-167°
MDL No.: MFCD01026462
Formula:
C₁₀H₆Br₂ Pto. de fusión: 162…167 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01026462 Núm. CAS: 13720-06-4 |