2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-butanodiol ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 2,2,3,3-Tetrafluorobutane-1,4-diol
L16635.06 L16635.14
L16635.06EA 105 EUR
L16635.06 L16635.14
2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-butanodiol ≥97%
2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-butanodiol
Purity: 97% CAS No.: 425-61-6 Molecular Formula: HOCH2(CF2)2CH2OH Formula Weight: 162.08 Melting Point: 80-87° Boiling Point: 110-112°/13mm MDL No.: MFCD00042375
Formula: C₄H₆F₄O₂
Pto. Ebullición: 110…112 °C (13 mmHg)
Pto. de fusión: 80…87 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042375
Núm. CAS: 425-61-6