Viniltrimetilsilano ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L16989.06
L16989.14
L16989.22
AB172284.0100
L16989.06EA
43.3
EUR
L16989.06
L16989.14
L16989.22
ABCRAB172284.0100
Viniltrimetilsilano ≥98%
Viniltrimetilsilano
Purity: 98+%
CAS No.: 754-05-2
Molecular Formula: C5H12Si
Formula Weight: 100.24
Flash Point: -24°(-11°F)
Refractive Index: 1.3910
Odour: Mild
Melting Point: -132°
Boiling Point: 54-56°
Beilstein Reference: 956572
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00008606
Formula:
C₅H₁₂Si Pto. Ebullición: 54…56 °C Pto. de fusión: –132 °C Densidad: 0,690 Pto. de inflamación: –24 °C (–11 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008606 Núm. CAS: 754-05-2 EINECS: 212-042-9 ADR: 3,II |