Ácido 3-(4-fluorofenil)propiónico ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L17008.03
L17008.06
L17008.03EA
55.3
EUR
L17008.03
L17008.06
Ácido 3-(4-fluorofenil)propiónico ≥97%
Ácido 3-(4-fluorofenil)propiónico
Purity: 97%
CAS No.: 459-31-4
Molecular Formula: C9H9FO2
Formula Weight: 168.17
Melting Point: 88-92°
Beilstein Reference: 1869084
Formula:
C₉H₉FO₂ MW: 168.17 g/mol Pto. de fusión: 88…92 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00060327 Núm. CAS: 459-31-4 |