Cloruro de 3-metoxibencenosulfonilo ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-Methoxybenzene-1-sulphonyl chloride
L17050.03 L17050.06
L17050.03EA 93.4 EUR
L17050.03 L17050.06
Cloruro de 3-metoxibencenosulfonilo ≥97%
Cloruro de 3-metoxibencenosulfonilo
Purity: 97% CAS No.: 10130-74-2 Molecular Formula: C7H7ClO3S Formula Weight: 206.65 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5570 Boiling Point: 158-159°/20mm Beilstein Reference: 2093871 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD01318155
Formula: C₇H₇ClO₃S
MW: 206,65 g/mol
Pto. Ebullición: 158…159 °C (20 mmHg)
Densidad: 1,460
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01318155
Núm. CAS: 10130-74-2
UN: 3265
ADR: 8,II