4-Iodobencilamina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
(4-Iodophenyl)methanamine
L17450.06
L17450.03
L17450.06EA
388
EUR
L17450.06
L17450.03
4-Iodobencilamina 97%
4-Iodobencilamina
Purity: 97%
CAS No.: 39959-59-6
Molecular Formula: C7H8IN
Formula Weight: 233.05
Melting Point: 46-48°
Boiling Point: 113-115°/4mm
UN No.: 3259
MDL No.: MFCD00047933
Formula:
C₇H₈IN MW: 233.05 g/mol Pto. Ebullición: 113…115 °C (4 mmHg) Pto. de fusión: 46…48 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00047933 Núm. CAS: 39959-59-6 UN: 3259 ADR: 8 II |