Azelato de dimetilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: 1,9-Nonanedioic acid dimethyl ester, Dimethyl nonanedioate, Azelaic acid dimethyl ester
L17458.06 L17458.14 L17458.22
L17458.06EA 45.9 EUR
L17458.06 L17458.14 L17458.22
Azelato de dimetilo ≥97%
Azelato de dimetilo
Purity: 97% CAS No.: 1732-10-1 Molecular Formula: C11H20O4 Formula Weight: 216.28 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4370 Melting Point: 18° Boiling Point: 156°/20mm Beilstein Reference: 1710125 Merck Reference: 14,905 MDL No.: MFCD00025898
Formula: C₁₁H₂₀O₄
MW: 216.28 g/mol
Pto. Ebullición: 156 °C (20 mmHg)
Densidad: 1.007
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00025898
Núm. CAS: 1732-10-1
EINECS: 217-060-0