Indol-7-carbaldehído ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 1H-Indole-7-carbaldehyde, Indole-7-carboxaldehyde
L17506.03 L17506.MD
L17506.03EA 102 EUR
L17506.03 L17506.MD
Indol-7-carbaldehído ≥98%
Indol-7-carbaldehído
Purity: 98% CAS No.: 1074-88-0 Molecular Formula: C9H7NO Formula Weight: 145.16 Melting Point: 86-89° Beilstein Reference: 1524960
Formula: C₉H₇NO
MW: 145.16 g/mol
Pto. de fusión: 86…89 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01318152
Núm. CAS: 1074-88-0