N-(5-Bromopentil)ftalimida ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
L17543.22
L17543.06
L17543.14
L17543.22EA
425
EUR
L17543.22
L17543.06
L17543.14
N-(5-Bromopentil)ftalimida ≥97%
N-(5-Bromopentil)ftalimida
Purity: 97%
CAS No.: 954-81-4
Molecular Formula: C13H14BrNO2
Formula Weight: 296.17
Odour: Odourless
Melting Point: 58-62°
Beilstein Reference: 177015
MDL No.: MFCD00060522
Formula:
C₁₃H₁₄BrNO₂ MW: 296,16 g/mol Pto. de fusión: 58…62 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00060522 Núm. CAS: 954-81-4 |