3-Iodobencilamina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: (3-Iodophenyl)methanamine
L17801.03 L17801.06
L17801.03EA 124 EUR
L17801.03 L17801.06
3-Iodobencilamina 97%
3-Iodobencilamina
Purity: 97% CAS No.: 696-40-2 Molecular Formula: C7H8IN Formula Weight: 233.05 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6375 Boiling Point: 132°/8mm Beilstein Reference: 2689602 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00192227
Formula: C₇H₈IN
MW: 233.05 g/mol
Pto. Ebullición: 132 °C (8 mmHg)
Densidad: 1.748
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00192227
Núm. CAS: 696-40-2
ADR: 8 II