Ácido 3-(3-bromofenil)propiónico ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L18080.03
L18080.06
L18080.03EA
44.1
EUR
L18080.03
L18080.06
Ácido 3-(3-bromofenil)propiónico ≥97%
Ácido 3-(3-bromofenil)propiónico
Purity: 97%
CAS No.: 42287-90-1
Molecular Formula: C9H9BrO2
Formula Weight: 229.07
Melting Point: 63-65°
Beilstein Reference: 2362753
Formula:
C₉H₉BrO₂ MW: 229.07 g/mol Pto. de fusión: 63…65 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01310792 Núm. CAS: 42287-90-1 |