Oxazol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L18341.03
L18341.06
AB180490.0005
L18341.03EA
91.7
EUR
L18341.03
L18341.06
ABCRAB180490.0005
Oxazol ≥98%
Oxazole
Purity: 98+%
CAS No.: 288-42-6
Molecular Formula: C3H3NO
Formula Weight: 69.07
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 19°(66°F)
Refractive Index: 1.4270
Melting Point: -86°
Boiling Point: 69-70°
Beilstein Reference: 103851
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00009751
Formula:
C₃H₃NO Pto. Ebullición: 69…70 °C Pto. de fusión: –86 °C Densidad: 1,050 Pto. de inflamación: 19 °C (66 °F) |
Número MDL:
MFCD00009751 Núm. CAS: 288-42-6 EINECS: 206-020-8 UN: 2924 ADR: 3,II |