5-Bromo-2-cloropirimidina ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
L18360.06
L18360.14
L18360.06EA
129
EUR
L18360.06
L18360.14
5-Bromo-2-cloropirimidina ≥98%
5-Bromo-2-cloropirimidina
Purity: 98+%
CAS No.: 32779-36-5
Molecular Formula: C4H2BrClN2
Formula Weight: 193.43
Melting Point: 77-80°
Boiling Point: 95°/15mm
MDL No.: MFCD00483232
Formula:
C₄H₂BrClN₂ MW: 193,43 g/mol Pto. Ebullición: 95 °C (15 mmHg) Pto. de fusión: 77…80 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00483232 Núm. CAS: 32779-36-5 |