Cloruro de 3-(dimetilamino)benzoilo clorhidrato tech. 90%, grado técnico
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
L18433.06 L18433.03
L18433.06EA 294 EUR
L18433.06 L18433.03
Cloruro de 3-(dimetilamino)benzoilo clorhidrato tech. 90%, grado técnico
Cloruro de 3-(dimetilamino)benzoilo clorhidrato
Purity: 90% CAS No.: 117500-61-5 Molecular Formula: C9H10ClNO.HCl Formula Weight: 220.10 Melting Point: 131-133° Beilstein Reference: 2803337 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD02094023
Formula: C₉H₁₁Cl₂NO
MW: 220.1 g/mol
Pto. de fusión: 131…133 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19442144
Núm. CAS: 117500-61-5
UN: 3261
ADR: 8 II