Cloruro de 3,5-dimetilbencenosulfonilo ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
3,5-Dimethylbenzene-1-sulphonyl chloride, m-Xylene-5-sulphonyl chloride
L18603.03
L18603.06
L18603.03EA
37.3
EUR
L18603.03
L18603.06
Cloruro de 3,5-dimetilbencenosulfonilo ≥97%
Cloruro de 3,5-dimetilbencenosulfonilo
Purity: 97%
CAS No.: 2905-27-3
Molecular Formula: C8H9ClO2S
Formula Weight: 204.68
Melting Point: 92-94°
Beilstein Reference: 2640617
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD03094655
Formula:
C₈H₉ClO₂S MW: 204,68 g/mol Pto. de fusión: 92…94 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03094655 Núm. CAS: 2905-27-3 UN: 3261 ADR: 8,II |