5-Amino-3,4-dimetilisoxazol 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L18668.03
L18668.06
L18668.03EA
42
EUR
L18668.03
L18668.06
5-Amino-3,4-dimetilisoxazol 99%
5-Amino-3,4-dimetilisoxazol
Purity: 99%
CAS No.: 19947-75-2
Molecular Formula: C5H8N2O
Formula Weight: 112.13
Melting Point: 118-120°
Beilstein Reference: 108546
Formula:
C₅H₈N₂O Pto. de fusión: 118…120 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00046081 Núm. CAS: 19947-75-2 EINECS: 243-437-4 |