Isocianato de alilo 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
3-Isocyanatoprop-1-ene
L18710.03
L18710.06
L18710.03EA
45.9
EUR
L18710.03
L18710.06
Isocianato de alilo 96%
Isocianato de alilo
Purity: 98%
CAS No.: 1476-23-9
Molecular Formula: CH2=CHCH2NCO
Formula Weight: 83.09
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 6°(43°F)
Refractive Index: 1.4185
Odour: Pungent
Boiling Point: 87-89°
Beilstein Reference: 506106
UN No.: 2478
MDL No.: MFCD00002044
Formula:
C₄H₅NO MW: 83.09 g/mol Pto. Ebullición: 87…89 °C Densidad: 0.940 Pto. de inflamación: 6 °C (43 °F) |
Número MDL:
MFCD00002044 Núm. CAS: 1476-23-9 ADR: 3 II |