Ácido 5-metoxiindol-3-ilacético ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
5-Methoxy-3-indoleacetic acid, 2-(5-Methoxy-1H-indol-3-yl)acetic acid, 5-Methoxyindole-3-acetic acid
L19073.03
L19073.MD
L19073.03EA
133
EUR
L19073.03
L19073.MD
Ácido 5-metoxiindol-3-ilacético ≥98%
Ácido 5-metoxiindol-3-ilacético
Purity: 98+%
CAS No.: 3471-31-6
Molecular Formula: C11H11NO3
Formula Weight: 205.22
Melting Point: 145-148° dec.
Beilstein Reference: 187161
Formula:
C₁₁H₁₁NO₃ Pto. de fusión: 145…148 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005638 Núm. CAS: 3471-31-6 EINECS: 222-438-3 |