Ácido bencenosulfónico ∼75% (w/w) en solución acuosa, grado técnico
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
L19077.AK L19077.AU L19077.0J
L19077.AKEA 25 EUR
L19077.AK L19077.AU L19077.0J
Ácido bencenosulfónico ∼75% (w/w) en solución acuosa, grado técnico
Ácido bencenosulfónico
CAS No.: 98-11-3 Molecular Formula: C6H6O3S Formula Weight: 158.18 Flash Point: 110°(230°F) Beilstein Reference: 742513 Merck Reference: 14,1070 MDL No.: MFCD00011689
Formula: C₆H₆O₃S
Densidad: 1,30
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011689
Núm. CAS: 98-11-3
EINECS: 202-638-7
UN: 2586
ADR: 8,III
Índice Merck: 14,1070