Hexafluorofosfato de 1-butil-3-metilimidazolio ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-Butyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium hexafluorophosphate(V), 1-(But-1-yl)-3-methyl-1H-imidazol-3-ium hexafluorophosphate
L19086.22
L19086.06
L19086.14
L19086.22EA
335
EUR
L19086.22
L19086.06
L19086.14
Hexafluorofosfato de 1-butil-3-metilimidazolio ≥98%
Hexafluorofosfato de 1-butil-3-metilimidazolio
Purity: 98+%
CAS No.: 174501-64-5
Molecular Formula: C8H15F6N2P
Formula Weight: 284.19
Refractive Index: 1.4115
Melting Point: 8-10°
Boiling Point:
Formula:
C₈H₁₅F₆N₂P MW: 284.18 g/mol Pto. Ebullición: >350 °C Pto. de fusión: 8…10 °C Densidad: 1.365 Pto. de inflamación: >110 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03093295 Núm. CAS: 174501-64-5 |