Tetrafluoroborato de 1-butil-3-metilimidazolio ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Butyl-1-methyl-1H-imidazol-3-ium tetrafluoroborate, 1-n-Butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate, [BMIM] [BF4]
L19087.09
L19087.18
L19087.09EA
150
EUR
L19087.09
L19087.18
Tetrafluoroborato de 1-butil-3-metilimidazolio ≥98%
Tetrafluoroborato de 1-butil-3-metilimidazolio
Purity: 98+%
CAS No.: 174501-65-6
Molecular Formula: C8H15BF4N2
Formula Weight: 226.03
Flash Point: None
Refractive Index: 1.4220
MDL No.: MFCD03095449
Formula:
C₈H₁₅BF₄N₂ MW: 226,02 g/mol Pto. Ebullición: ∼200 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: –71 °C Densidad: 1,210 Pto. de inflamación: >110 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03095449 Núm. CAS: 174501-65-6 |