6-Aminonicotinonitrilo 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L19282.06
L19282.14
L19282.06EA
37.9
EUR
L19282.06
L19282.14
6-Aminonicotinonitrilo 98%
6-Aminonicotinonitrilo
Purity: 98%
CAS No.: 4214-73-7
Molecular Formula: C6H5N3
Formula Weight: 119.13
Melting Point: 159-164°
Boiling Point: 240-250°/15mm
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00128902
Formula:
C₆H₅N₃ Pto. Ebullición: 240…250 °C (15 mmHg) Pto. de fusión: 159…164 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00128902 Núm. CAS: 4214-73-7 UN: 3439 ADR: 6.1,III |