1-(4-Piridil)piperazina ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
4-(1-Piperazinyl)pyridine, 1-(Pyridin-4-yl)piperazine
L19396.06
L19396.03
L19396.14
L19396.06EA
142
EUR
L19396.06
L19396.03
L19396.14
1-(4-Piridil)piperazina ≥97%
1-(4-Piridil)piperazina
Purity: 97%
CAS No.: 1008-91-9
Molecular Formula: C9H13N3
Formula Weight: 163.22
Melting Point: 136-141°
Boiling Point: 195-200°/0.3mm
UN No.: 3259
MDL No.: MFCD00040745
Formula:
C₉H₁₃N₃ MW: 163,22 g/mol Pto. Ebullición: 195…200 °C (0,3 mmHg) Pto. de fusión: 136…141 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00040745 Núm. CAS: 1008-91-9 EINECS: 213-764-7 ADR: 8,III |