2-Amino-6-(trifluorometil)piridina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
L19443.MC L19443.ME
L19443.MCEA 53.8 EUR
L19443.MC L19443.ME
2-Amino-6-(trifluorometil)piridina ≥98%
2-Amino-6-(trifluorometil)piridina
Purity: 98+% CAS No.: 34486-24-3 Molecular Formula: C6H5F3N2 Formula Weight: 162.11 Melting Point: 86-89° Beilstein Reference: 473259 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD03093868
Formula: C₆H₅F₃N₂
MW: 162.11 g/mol
Pto. Ebullición: 200
Pto. de fusión: 86…89 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03093868
Núm. CAS: 34486-24-3
UN: 2811
ADR: 6.1 III