2,6-Bis(trifluorometil)piridina ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L19446.03
L19446.MD
L19446.03EA
84.1
EUR
L19446.03
L19446.MD
2,6-Bis(trifluorometil)piridina ≥97%
2,6-Bis(trifluorometil)piridina
Purity: 97%
CAS No.: 455-00-5
Molecular Formula: C7H3F6N
Formula Weight: 215.10
Flash Point: 67°(153°F)
Melting Point: 55-58°
Boiling Point: 82°/18mm
Beilstein Reference: 188806
MDL No.: MFCD00236675
Formula:
C₇H₃F₆N MW: 215.1 g/mol Pto. Ebullición: 82 °C (18 mmHg) Pto. de fusión: 55…58 °C Pto. de inflamación: 67 °C (153 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00236675 Núm. CAS: 455-00-5 |