3,5-Bis(trifluorometil)piridina ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
L19447.03 L19447.MD
L19447.03EA 171 EUR
L19447.03 L19447.MD
3,5-Bis(trifluorometil)piridina ≥97%
3,5-Bis(trifluorometil)piridina
Purity: 97% CAS No.: 20857-47-0 Molecular Formula: C7H3F6N Formula Weight: 215.10 Flash Point: 100°(212°F) Melting Point: 35-38° Boiling Point: 117-118° Beilstein Reference: 1684576 MDL No.: MFCD00128904
Formula: C₇H₃F₆N
MW: 215.1 g/mol
Pto. Ebullición: 117…118 °C
Pto. de fusión: 35…38 °C
Pto. de inflamación: >100 °C (212 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00128904
Núm. CAS: 20857-47-0
UN: 2810
ADR: 6.1 II