1,3-Difluoro-5-iodobenceno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3,5-Difluoroiodobenzene
L19510.03
L19510.06
L19510.03EA
38
EUR
L19510.03
L19510.06
1,3-Difluoro-5-iodobenceno ≥98%
1,3-Difluoro-5-iodobenceno
Purity: 98%
CAS No.: 2265-91-0
Molecular Formula: C6H3F2I
Formula Weight: 239.99
Flash Point: 82°(179°F)
Refractive Index: 1.5540
Boiling Point: 173-174°
Beilstein Reference: 2041185
MDL No.: MFCD03094155
Formula:
C₆H₃F₂I Pto. Ebullición: 173…174 °C Pto. de inflamación: 82 °C (179 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03094155 Núm. CAS: 2265-91-0 |