Cloruro de 1-butil-3-metilimidazolio 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
L19749.09 L19749.18
L19749.09EA 47.2 EUR
L19749.09 L19749.18
Cloruro de 1-butil-3-metilimidazolio 96%
Cloruro de 1-butil-3-metilimidazolio
Purity: 96% CAS No.: 79917-90-1 Molecular Formula: C8H15ClN2 Formula Weight: 174.67 Melting Point: ca 73° MDL No.: MFCD03095425
Formula: C₈H₁₅ClN₂
Pto. Ebullición: ∼200 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: ∼ 73 °C
Densidad: ∼1 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03095425
Núm. CAS: 79917-90-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III