Bromuro de 1-etil-3-metilimidazolio ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L19761.09
L19761.18
L19761.09EA
50.8
EUR
L19761.09
L19761.18
Bromuro de 1-etil-3-metilimidazolio ≥98%
Bromuro de 1-etil-3-metilimidazolio
Purity: 98+%
CAS No.: 65039-08-9
Molecular Formula: C6H11BrN2
Formula Weight: 191.07
Melting Point: 70-73°
MDL No.: MFCD03427610
Formula:
C₆H₁₁BrN₂ Pto. de fusión: 70…73 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03427610 Núm. CAS: 65039-08-9 |