Hexafluorofosfato de 1-etil-3-metilimidazolio ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-Ethyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium hexafluorophosphate(V)
L19762.04
L19762.09
L19762.18
L19762.04EA
57.2
EUR
L19762.04
L19762.09
L19762.18
Hexafluorofosfato de 1-etil-3-metilimidazolio ≥98%
Hexafluorofosfato de 1-etil-3-metilimidazolio
Purity: 98+%
CAS No.: 155371-19-0
Molecular Formula: C6H11F6N2P
Formula Weight: 256.13
Melting Point: 58-62°
MDL No.: MFCD00216703
Formula:
C₆H₁₁F₆N₂P MW: 256.13 g/mol Pto. de fusión: 58…62 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00216703 Núm. CAS: 155371-19-0 |