Tetrafluoroborato de 1-etil-3-metilimidazolio, (max. 3% H₂O) 98+% (dry weight)
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-Ethyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium tetrafluoroborate
L19763.04
L19763.09
L19763.18
L19763.04EA
54.4
EUR
L19763.04
L19763.09
L19763.18
Tetrafluoroborato de 1-etil-3-metilimidazolio, (max. 3% H₂O) 98+% (dry weight)
Tetrafluoroborato de 1-etil-3-metilimidazolio
Purity: 98+%
CAS No.: 143314-16-3
Molecular Formula: C6H11BF4N2
Formula Weight: 197.98
Flash Point: None
Refractive Index: 1.4100
Melting Point: 15°
MDL No.: MFCD00216668
Formula:
C₆H₁₁BF₄N₂ MW: 197,97 g/mol Pto. Ebullición: ∼200 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 15 °C Densidad: 1,280 Pto. de inflamación: >110 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00216668 Núm. CAS: 143314-16-3 |