Cloruro de 4-bromo-2,6-diclorobencenosulfonilo 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
L19879.03 L19879.06
L19879.03EA 34.4 EUR
L19879.03 L19879.06
Cloruro de 4-bromo-2,6-diclorobencenosulfonilo 95%
Cloruro de 4-bromo-2,6-diclorobencenosulfonilo
Purity: 95% CAS No.: 351003-54-8 Molecular Formula: C6H2BrCl3O2S Formula Weight: 324.41 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 42-48° UN No.: 3261 MDL No.: MFCD03094651
Formula: C₆H₂BrCl₃O₂S
Pto. de fusión: 42…48 °C
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094651
Núm. CAS: 351003-54-8
UN: 3261
ADR: 8,II