2-(2-Fluorofenil)etanol ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Fluorophenethyl alcohol
L19998.06
L19998.14
L19998.06EA
50.6
EUR
L19998.06
L19998.14
2-(2-Fluorofenil)etanol ≥99%
2-(2-Fluorofenil)etanol
Purity: 99%
CAS No.: 50919-06-7
Molecular Formula: C8H9FO
Formula Weight: 140.16
Flash Point: 98°(208°F)
Refractive Index: 1.5100
Boiling Point: 72°/1mm
MDL No.: MFCD00002887
Formula:
C₈H₉FO Pto. Ebullición: 72 °C (1 mmHg) Densidad: 1,045 Pto. de inflamación: 98 °C (208 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002887 Núm. CAS: 50919-06-7 |