2-Bromo-4-fluoro-1-iodobenceno ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Bromo-1-fluoro-4-iodobenceno, 1-Bromo-5-fluoro-2-iodobenceno
L20144.06 L20144.03
L20144.06EA 61.6 EUR
L20144.06 L20144.03
2-Bromo-4-fluoro-1-iodobenceno ≥98%
2-Bromo-4-fluoro-1-iodobenceno
Purity: 98+% CAS No.: 202865-73-4 Molecular Formula: C6H3BrFI Formula Weight: 300.90 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6290 Boiling Point: 224-225° Beilstein Reference: 6288420 MDL No.: MFCD00142868
Formula: C₆H₃BrFI
MW: 300,9 g/mol
Pto. Ebullición: 224…225 °C
Densidad: 1,33
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00142868
Núm. CAS: 202865-73-4