Agua
Proveedor: Ambion
Sinónimos: Hydrogen oxide
9922 9937 9910G 9914G 9915G 9920 AM9938 9939
AMBI9922EA 0 EUR
AMBI9922 AMBI9937 AMBI9910G AMBI9914G AMBI9915G AMBI9920 AMBIAM9938 AMBI9939
Agua
Agua
Formula: H₂O
MW: 18.02 g/mol
Pto. Ebullición: 100
Pto. de fusión: 0
Densidad: 1 g/cm³ (4 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011332
Núm. CAS: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Índice Merck: 13,10098