Safranina O, Certifiable Grade
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos: Cloruro de 3,7-diamino-2,8-dimetil-5-fenilfenazinio
0574-100GEA 593 EUR
0574-100G 0574-25G
Safranina O, Certifiable Grade
Safranina O
Part Fleming Triple stain, a chromosome stain prepared with light green SF and in Gram stain.
Formula: C₂₀H₁₉ClN₄
MW: 350.85 g/mol
Densidad: 1.447 g/cm³ (22 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011759
Núm. CAS: 477-73-6
EINECS: 207-518-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Absorbance maximum 527 – 533 nm
Dye Content (Anhydrous) ≥80%
Loss on Drying ≤4%
P-15/P+15 1.1 – 1.32