Sodio desoxicolato ≥99.0%, grado alta pureza
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
Sinónimos: Deoxicolato de sodio, 3alpha,12alpha-Dihidroxi-5beta-colanoato de sodio, 3α,12α-Dihidroxi-5β-colanoato de sodio, Ácido 3α,12α-dihidroxi-5β-colan-24-oico
0613-100GEA 213 EUR
0613-100G 0613-50G 0613-500G
Sodio desoxicolato ≥99.0%, grado alta pureza
Sodio desoxicolato
Anionic - negatively-charged (carboxylates, sulphates or sulphonates in alkali metal form). Utilised for applications ranging from solubilising membrane proteins in non-denaturing conditions to creating denaturing conditions during gel electrophoresis. Used for complete disruption of membranes.
Formula: C₂₄H₃₉NaO₄
Pto. de fusión: 357…365 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064139
Núm. CAS: 302-95-4
EINECS: 206-132-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Arsenic ≤0.001%
Heavy metals ≤0.005%
Loss on drying ≤5.0%
Purity (dry basis) ≥99.0%
Sodium cholate ≤2.0%
Solubility (10%, water) Pass