Azul de toluidina O, grado alta pureza
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos: TBO, 3-Amino-7-(dimethylamino)-2-methyl-5-phenothiazinium chloride, 3-Amino-7-(dimethylamino)-2-methylphenothiazin-5-ium chloride, Tolonium chloride, Basic Blue 17, Blutene chloride
0672-25GEA 421 EUR
0672-25G 0672-50G
Azul de toluidina O, grado alta pureza
Cloruro de tolonio O
A blue counterstain often used for metachromatic staining of mast cells, cartilage, and acid mucins.
  • Black-grey powder
Formula: C₁₅H₁₆ClN₃S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011934
Núm. CAS: 92-31-9
EINECS: 202-146-2
Índice Merck: 12,09658
Order Now
Resultados test especificaciones
Dye Content >50.0%
Em (626nm, Water)
Loss on Drying ≤8.0%
Color Index 52040