N-(Tri(hidroximetil)metil)glicina ≥99%, grado ultrapuro
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos:
2-((1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl)amino)acetic acid, Tricine buffer, N-(Tris(hydroxymethyl)methyl)glycine
E170-100GEA
97.2
EUR
E170-100G
E170-250G
E170-500G
N-(Tri(hidroximetil)metil)glicina ≥99%, grado ultrapuro
N-(Tri(hidroximetil)metil)glicina
Biological buffers are useful for cell culture in vitro, enzyme assays and some electrophoretic applications at physiological pH.
Formula:
(HOCH₂)₃CNHCH₂CO₂H Pto. de fusión: 187 °C Densidad: 1,523 g/cm³ (19.85 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004277 Núm. CAS: 5704-04-1 EINECS: 227-193-6 Índice Merck: 13,09724 |
Resultados test especificaciones
DNase | none detected |
Lead | ≤0.001% |
Melting Point | 182 – 188 °C |
pKa @25 °C | 8.1 – 8.2 |
Protease | none detected |
Purity | ≥99% |
RNase | none detected |
Solubility (10%, Water) | Pass |