N-(Tri(hidroximetil)metil)glicina
Proveedor: PanReac AppliChem
A1085.0250 A1085.1000 A1085.5000
A1085.0250EA 174 EUR
A1085.0250 A1085.1000 A1085.5000
N-(Tri(hidroximetil)metil)glicina
N-(Tri(hidroximetil)metil)glicina
Formula: (HOCH₂)₃CNHCH₂CO₂H
Pto. de fusión: 187 °C
Densidad: 1,523 g/cm³ (19.85 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004277
Núm. CAS: 5704-04-1
EINECS: 227-193-6
Índice Merck: 13,09724