Sodio desoxicolato
Proveedor: PanReac AppliChem
Atención
Sinónimos: Deoxicolato de sodio, 3alpha,12alpha-Dihidroxi-5beta-colanoato de sodio, 3α,12α-Dihidroxi-5β-colanoato de sodio, Ácido 3α,12α-dihidroxi-5β-colan-24-oico
A1531.0100 A1531.1000
A1531.0100EA 143 EUR
A1531.0100 A1531.1000
Sodio desoxicolato
Sodio desoxicolato
Formula: C₂₄H₃₉NaO₄
Pto. de fusión: 357…365 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064139
Núm. CAS: 302-95-4
EINECS: 206-132-7