Cloroformo, purified, Macron Fine Chemicals™
Proveedor: Avantor Performance Materials
Peligro
Sinónimos: Triclorometano
Filter 0,2 um
4432-28EA 0 EUR
4432-28 4432-10
Cloroformo, purified, Macron Fine Chemicals™
Cloroformo
Formula: CHCl₃
MW: 119.38 g/mol
Pto. Ebullición: 61.7
Pto. de fusión: –63 °C
Densidad: 1.4832 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000826
Núm. CAS: 67-66-3
EINECS: 200-663-8
UN: 1888
ADR: 6.1 III
IR: 05-2114614906-45
Índice Merck: 13,02160
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cc00da8cefd4e04c0ea1d7c5801308cd73eeef9&vid=c7d46a2ee73651eae0f3654c272e820106b2f04f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Acid and Phosgene Passes Test
Aldehydes and Ketones (as HCHO) Passes Test
Chlorinated Decomposition Products and Chloride Passes Test
Free Chlorine Passes Test
Nonvolatile Residue (w/v) ≤0.002 %
Readily Carbonizable Substances Passes Test
Specific Gravity at 25°/25°C 1.476 - 1.480
Water (H₂O) Passes Test
Appearance (clear, colorless liquid)
Filtered through a 0.2 micron filter.