EDTA sal disódica concentrate for dilution to 0.01 mol en solución acuosa, DILUT-IT®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Sinónimos: Dihidrogenoetilendiaminotetraacetato de disodioÁcido etilendiaminotetraacético sal disódicaÁcido edético sal disódicaIdranal III
4870.EA 38.53 EUR
4870.
EDTA sal disódica concentrate for dilution to 0.01 mol en solución acuosa, DILUT-IT®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
EDTA sal disódica
Formula: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
MW: 336,21 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00070672
Núm. CAS: 139-33-3
EINECS: 205-358-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Titer (mol/l) 0.0099-0.0101