EDTA sal disódica, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
7124.1000EA 57.65 EUR
7124.1000 7124.9020
EDTA sal disódica, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
EDTA sal disódica
Formula: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00070672
Núm. CAS: 139-33-3
EINECS: 205-358-3
Índice Merck: 12,03556
Order Now
Resultados test especificaciones
Titer (mol/l) 0.0997 - 0.1003