Etanol absoluto, BAKER ANALYZED® HPLC para HPLC, para análisis, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Peligro
8462.1000EA 46.45 EUR
8462.1000 8462.2500 8462.2500_T 8462.1000_T
Etanol absoluto, BAKER ANALYZED® HPLC para HPLC, para análisis, J.T.Baker®
Etanol
Formula: H₃CCH₂OH
Pto. Ebullición: 78,3 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –117 °C
Densidad: 0,7895 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 12 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003568
Núm. CAS: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
UN: 1170
ADR: 3,II
IR: 01-2119457610-43
Índice Merck: 12,03806
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay min. 99.5 %
Density (g/ml) at 20°C 0.789 - 0.790
Free Acid (as CH3COOH) max. 0.001 %
Residue after Evaporation max. 0.001 %
Water (H2O) max. 0.2 %
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm path vs water):
at 210 nm max. 0.7
at 240 nm max. 0.1
at 260 nm max. 0.01